1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium propane-1,3-disulphonate
B20092.06
B20092.14
B20092.06EA
41.7
EUR
B20092.06
B20092.14
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 36589-58-9
Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 248.19
Melting Point:
Formula:
C₃H₆Na₂O₆S₂ MW: 248.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191483 Núm. CAS: 36589-58-9 |