Ethyl picolinoylacetate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
425470025 425470100
ACRO425470025EA 106 EUR
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Pto. Ebullición: 100…104 °C (,3 mmHg)
Densidad: 1,164 g/cm³
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094022
Núm. CAS: 26510-52-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %