N-Boc-L-valine 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 25.6 EUR
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.3 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065605
Núm. CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)