N-Boc-L-valine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
8.53011.0100 8.53011.0025
04-12-0029-100EA 95.7 EUR
04-12-0029-100 04-12-0029-25
N-Boc-L-valine
N-Boc-L-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.3 g/mol
Número MDL: MFCD00065605
Núm. CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6