(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-3-(4-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
H52166.03
H52166.06
H52166.03EA
110
EUR
H52166.03
H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 261380-20-5
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD01320860
Formula:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,20 g/mol Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320860 Núm. CAS: 261380-20-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)