(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Tarenflurbil, (R)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, (R)-(-)-Flurbiprofen
70255-100 70255-500
CAYM70255-100EA 47.3 EUR
CAYM70255-100 CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244.260 g/mol
Número MDL: MFCD00869714
Núm. CAS: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7