2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
B22603.03 B22603.06 B22603.14
B22603.03EA 80 EUR
B22603.03 B22603.06 B22603.14
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 5104-49-4 Molecular Formula: C15H13FO2 Formula Weight: 244.27 Odour: Odourless Melting Point: 112-114° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079303
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079303
Núm. CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,4199