2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 47.3 EUR
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Número MDL: MFCD00079303
Núm. CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6