Diallyl maleate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L03867.30
L03867.0B
L03867.30EA
110
EUR
L03867.30
L03867.0B
Diallyl maleate 95%
Diallyl maleate
Purity: 95%
CAS No.: 999-21-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.21
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: -47°
Boiling Point: 109-110°/3mm
Beilstein Reference: 1725954
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010763
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,21 g/mol Pto. Ebullición: 109…110 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010763 Núm. CAS: 999-21-3 EINECS: 213-658-0 ADR: 6.1,III |