3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
H27026.06 H27026.03
H27026.06EA 269 EUR
H27026.06 H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 330793-09-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03789256
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
MW: 319.21 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789256
Núm. CAS: 330793-09-4