3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28378.03
H28378.06
H28378.03EA
64.7
EUR
H28378.03
H28378.06
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Purity: 90%
CAS No.: 261621-12-9
Molecular Formula: C12H21BO3Si
Formula Weight: 252.19
Melting Point: 86-91°
MDL No.: MFCD03701505
Formula:
C₁₂H₂₁BO₃Si Pto. de fusión: 86…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03701505 Núm. CAS: 261621-12-9 |