4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butyl dimethylsiloxy)phenyl boronic acid, 4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenyl boronic acid
B3739-1G B3739-5G
TCIAB3739-1GEA 44 EUR
TCIAB3739-1G TCIAB3739-5G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₂₁BO₃Si
MW: 252,1900 g/mol
Pto. de fusión: 207°C
Número MDL: MFCD03093888
Núm. CAS: 159191-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c5f20e805633723503cc8a042cc9f40a112006&vid=e9c5f20e805633723503cc8a042cc9f40a112006&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %