4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25670.06
B25670.14
B25670.06EA
52.3
EUR
B25670.06
B25670.14
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate 96%
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Purity: 96%
CAS No.: 673-40-5
Molecular Formula: C6H4BBrF4N2
Formula Weight: 270.83
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 135° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011894
Formula:
C₆H₄BBrF₄N₂ MW: 270.83 g/mol Pto. de fusión: ∼ 135 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00011894 Núm. CAS: 673-40-5 EINECS: 211-608-2 ADR: 8 III |