4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 92.9 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formula: C₁₈H₁₄BrN
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01851266
Núm. CAS: 36809-26-4