4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2633-25G B2633-5G
TCIAB2633-25GEA 174 EUR
TCIAB2633-25G TCIAB2633-5G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formula: C₁₈H₁₄BrN
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD01851266
Núm. CAS: 36809-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&vid=d8e2b70ad0d8fa8ca40243c8df2639492a455d31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C