2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25738.06 B25738.14
B25738.06EA 73 EUR
B25738.06 B25738.14
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 133-74-4 Molecular Formula: C6H6ClNO3S Formula Weight: 207.64 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00035776
Formula: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207,64 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035776
Núm. CAS: 133-74-4
EINECS: 205-119-3