N-Boc-aniline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl phenylcarbamate
H55232.06 H55232.14
H55232.06EA 52.5 EUR
H55232.06 H55232.14
N-Boc-aniline 97%
N-Boc-aniline
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Número MDL: MFCD00043723
Núm. CAS: 3422-01-3