Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
B23211.06
B23211.14
B23211.06EA
48.1
EUR
B23211.06
B23211.14
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Purity: 94%
CAS No.: 26638-43-7
Molecular Formula: C8H7ClO4S
Formula Weight: 234.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-64°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009797
Formula:
C₈H₇ClO₄S MW: 234,66 g/mol Pto. de fusión: 59…64 °C |
Número MDL:
MFCD00009797 Núm. CAS: 26638-43-7 ADR: 8,III |