2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23698.09
B23698.18
B23698.09EA
23.8
EUR
B23698.09
B23698.18
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22117-85-7
Molecular Formula: C8H9NO5S
Formula Weight: 232.23
MDL No.: MFCD00129997
Formula:
C₈H₉NO₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129997 Núm. CAS: 22117-85-7 EINECS: 244-789-1 |