3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22987.06
B22987.14
B22987.06EA
43.9
EUR
B22987.06
B22987.14
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4025-64-3
Molecular Formula: C7H5ClO4S
Formula Weight: 220.63
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2645465
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024877
Formula:
C₇H₅ClO₄S MW: 220,63 g/mol Pto. de fusión: 133…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024877 Núm. CAS: 4025-64-3 EINECS: 223-692-8 ADR: 8,II |