4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
405060250 405060050
ACRO405060250EA 285 EUR
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₄S
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007448
Núm. CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %