4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A17337.03
A17337.06
A17337.14
A17337.03EA
26.9
EUR
A17337.03
A17337.06
A17337.14
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 10130-89-9
Molecular Formula: C7H5ClO4S
Formula Weight: 220.63
Odour: Acrid
Melting Point: 228-232°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007448
Formula:
C₇H₅ClO₄S MW: 220,63 g/mol Pto. de fusión: 228…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007448 Núm. CAS: 10130-89-9 EINECS: 233-367-2 ADR: 8,II |