2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23381.14
B23381.22
B23381.14EA
41.3
EUR
B23381.14
B23381.22
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 123333-68-6
Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O
Formula Weight: 202.19(anhy)
Melting Point: ca 68-72°
Beilstein Reference: 2106852
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00149534
Formula:
C₇H₆O₅S·H₂O Pto. de fusión: ∼ 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149534 Núm. CAS: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |