3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 3-sulphobenzoate
B23556.14
B23556.22
B23556.36
B23556.14EA
30.1
EUR
B23556.14
B23556.22
B23556.36
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 17625-03-5
Molecular Formula: C7H5NaO5S
Formula Weight: 224.17
MDL No.: MFCD00066378
Formula:
C₇H₅NaO₅S MW: 224,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066378 Núm. CAS: 17625-03-5 EINECS: 241-602-5 |