3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 3-sulphobenzoate
S0126-25G S0126-500G
TCIAS0126-25GEA 16 EUR
TCIAS0126-25G TCIAS0126-500G
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Formula: C₇H₅NaO₅S
MW: 224.17 g/mol
Número MDL: MFCD00066378
Núm. CAS: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c87a6eca439d0c2256e7513a5435fe83b4420a&vid=21c87a6eca439d0c2256e7513a5435fe83b4420a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity