4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Sulphobenzoic acid potassium salt
A19432.18
A19432.30
A19432.18EA
51.2
EUR
A19432.18
A19432.30
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Purity: 95%
CAS No.: 5399-63-3
Molecular Formula: C7H5KO5S
Formula Weight: 240.28
MDL No.: MFCD00007509
Formula:
C₇H₅KO₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007509 Núm. CAS: 5399-63-3 EINECS: 226-435-8 |