2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-sulphobenzoic acid ammonium salt
S0125-25G
S0125-100G
TCIAS0125-25GEA
43
EUR
TCIAS0125-25G
TCIAS0125-100G
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formula:
C₇H₉NO₅S |
Número MDL:
MFCD00040590 Núm. CAS: 6939-89-5 EINECS: 230-077-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |