4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22907.03
B22907.06
B22907.03EA
46.9
EUR
B22907.03
B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 312-21-0
Molecular Formula: C8H4F3NO2S
Formula Weight: 235.18
Melting Point: 87-92°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631631
Formula:
C₈H₄F₃NO₂S Pto. de fusión: 87…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631631 Núm. CAS: 312-21-0 ADR: 6.1,III |