4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
401580050 401580250
ACRO401580050EA 326 EUR
ACRO401580050 ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Formula: C₁₂H₁₂N₄
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041892
Núm. CAS: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %