4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L03743.03 L03743.06 L03743.MD
L03743.03EA 179 EUR
L03743.03 L03743.06 L03743.MD
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Purity: 95% CAS No.: 538-41-0 Molecular Formula: C12H12N4 Formula Weight: 212.26 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 745553 Merck Reference: 14,2977 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041892
Formula: C₁₂H₁₂N₄
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041892
Núm. CAS: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2977