4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20839.03
B20839.06
B20839.03EA
28.2
EUR
B20839.03
B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 588-52-3
Molecular Formula: C16H18N2O2
Formula Weight: 270.33
MDL No.: MFCD00053756
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053756 Núm. CAS: 588-52-3 |