2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161330100 161330500
ACRO161330100EA 63.6 EUR
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₂S
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007128
Núm. CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %