(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
204870010 204870050
ACRO204870010EA 57.5 EUR
ACRO204870010 ACRO204870050
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 99%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂O
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012697
Núm. CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %