(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
L20182.06
L20182.14
L20182.06EA
83.1
EUR
L20182.06
L20182.14
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 32673-41-9
Molecular Formula: C4H6N2O.HCl
Formula Weight: 134.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 3562041
MDL No.: MFCD00012697
Formula:
C₄H₇ClN₂O Pto. de fusión: 104…108 °C |
Número MDL:
MFCD00012697 Núm. CAS: 32673-41-9 EINECS: 251-150-0 |