Thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Thiomorpholine 1,1-dioxide
T2193-25G
T2193-5G
TCIAT2193-25GEA
248
EUR
TCIAT2193-25G
TCIAT2193-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula:
C₄H₉NO₂S MW: 135,1848 g/mol Pto. Ebullición: 155°C |
Número MDL:
MFCD05861623 Núm. CAS: 39093-93-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |