6-(Chloromethyl)uracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
C1057-25G C1057-5G
TCIAC1057-25GEA 236 EUR
TCIAC1057-25G TCIAC1057-5G
6-(Chloromethyl)uracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-(Chloromethyl)uracil
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Número MDL: MFCD00010095
Núm. CAS: 18592-13-7
EINECS: 242-431-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea24c5b1336f2c64c361793d4e276cda8f154afe&vid=ea24c5b1336f2c64c361793d4e276cda8f154afe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency