Coniferyl alcohol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24949.01
B24949.03
B24949.06
B24949.01EA
123
EUR
B24949.01
B24949.03
B24949.06
Coniferyl alcohol ≥98%
Coniferyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 458-35-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 75-76°
Boiling Point: 163-165°/3mm
Beilstein Reference: 2048961
Merck Reference: 14,2504
MDL No.: MFCD00002922
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 163…165 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 75…76 °C |
Número MDL:
MFCD00002922 Núm. CAS: 458-35-5 EINECS: 207-277-9 Índice Merck: 14,2504 |