4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27826.06
H27826.03
H27826.06EA
547
EUR
H27826.06
H27826.03
4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Purity: 96%
CAS No.: 1817-57-8
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 75-76°/0.8mm
MDL No.: MFCD00008776
Formula:
C₁₀H₈O MW: 144,17 g/mol Pto. Ebullición: 75…76 °C (0,8 mmHg) Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) |
Número MDL:
MFCD00008776 Núm. CAS: 1817-57-8 EINECS: 217-327-1 |