4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1336-1G P1336-5G
TCIAP1336-1GEA 58 EUR
TCIAP1336-1G TCIAP1336-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00008776
Núm. CAS: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&vid=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %