4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 32.8 EUR
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Formula: C₂₀H₂₁NO₂
MW: 307,39 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00600506
Núm. CAS: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9