N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Boc-D-Phenylalaninol
H27713.03
H27713.06
H27713.03EA
61.7
EUR
H27713.03
H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Purity: 98%
CAS No.: 106454-69-7
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.33
Melting Point: 94-96°
MDL No.: MFCD00216472
Formula:
C₁₄H₂₁NO₃ MW: 251,3 g/mol Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216472 Núm. CAS: 106454-69-7 |