N-Boc-L-phenylalaninol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-BOC-Phenylalaninol, Boc-Phenylalaninol, (S)-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-ylcarbamate
B25019.03 B25019.06 B25019.14
B25019.03EA 26.5 EUR
B25019.03 B25019.06 B25019.14
N-Boc-L-phenylalaninol ≥99%
N-Boc-L-phenylalaninol
Purity: 99% CAS No.: 66605-57-0 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 3652004 Optical Rotation: -27.5° ± 2.5° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00076976
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00076976
Núm. CAS: 66605-57-0