N-Boc-DL-phenylalaninol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-DL-Phenylalaninol, tert-Butyl (1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
B3269-1G
B3269-5G
TCIAB3269-1GEA
38
EUR
TCIAB3269-1G
TCIAB3269-5G
N-Boc-DL-phenylalaninol ≥96.0% (por GC)
N-Boc-DL-phenylalaninol
Formula:
C₁₄H₂₁NO₃ MW: 251.3 g/mol |
Número MDL:
MFCD01457313 Núm. CAS: 145149-48-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 85.0 to 90.0 deg-C |