4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18270.06
L18270.14
L18270.06EA
18.5
EUR
L18270.06
L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 19013-11-7
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2102644
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027392 Núm. CAS: 19013-11-7 EINECS: 242-752-4 |