Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04
B21341.09
B21341.04EA
43
EUR
B21341.04
B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97%
CAS No.: 23287-26-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 234-236°
MDL No.: MFCD00020051
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 234…236 °C Pto. de fusión: 28…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020051 Núm. CAS: 23287-26-5 EINECS: 245-557-2 |