Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1353-25G M1353-5G
TCIAM1353-25GEA 207 EUR
TCIAM1353-25G TCIAM1353-5G
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (por GC)
Methyl-5-methylsalicylate
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 242°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00016485
Núm. CAS: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&vid=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %