Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
H0640-25G H0640-5G
TCIAH0640-25GEA 105 EUR
TCIAH0640-25G TCIAH0640-5G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00009984
Núm. CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&vid=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency