Salicylideneaniline ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-((Phenylimino)methyl)phenol
B25332.09
B25332.18
B25332.09EA
71.9
EUR
B25332.09
B25332.18
Salicylideneaniline ≥98%
Salicylideneaniline
Purity: 98%
CAS No.: 779-84-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 151°/2mm
MDL No.: MFCD00020066
Formula:
C₁₃H₁₁NO MW: 197,24 g/mol Pto. Ebullición: 151 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 48…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020066 Núm. CAS: 779-84-0 |