Salicylideneaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-((Phenylimino)methyl)phenol
S0267-25G S0267-5G
TCIAS0267-25GEA 75 EUR
TCIAS0267-25G TCIAS0267-5G
Salicylideneaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Salicylideneaniline
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00020066
Núm. CAS: 779-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc56904fd1f3886337e889c6891763a5b920e3fb&vid=cc56904fd1f3886337e889c6891763a5b920e3fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency