4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(Benzyloxy)-3-methylphenyl)boronic acid, 4-Benzyloxy-3-methylbenzeneboronic acid
H53073.03
H53073.06
H53073.03EA
150
EUR
H53073.03
H53073.06
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 338454-30-1
Molecular Formula: C14H15BO3
Formula Weight: 242.08
Melting Point: 102-106°
MDL No.: MFCD06409944
Formula:
C₁₄H₁₅BO₃ MW: 242,08 g/mol Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06409944 Núm. CAS: 338454-30-1 |